Få mere at vide
N(alfa)-Boc-D-glutamin, 98+%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11378215
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11378215 1 g 1g
11388215 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11378215 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L08536.03
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 14-12-2026
CAS: 61348-28-5 | Molekylærformel: C10H18N2O5 | Molekylvægt: 246,263 g/mol
N2-Boc-D-glutamin er en N-Boc-beskyttet form af D-Glutamin. D-Glutamin er en unaturlig isomer af L-Glutamin, som findes i menneskeligt plasma og er en kilde til frigivet ammoniak. D-Glutamin kan syntetiseres ved enzymatiske metoder eller findes også i oste, vin og eddiker.
Dette Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af produktporteføljen Alfa Aesar . Nogle dokumentations- og mærkningsoplysninger kan henvise til det gamle brand. Den oprindelige Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af brandovergangen til Thermo Scientific Chemicals.
Applikationer
N2-Boc-D-glutamin er en N-Boc-beskyttet form af D-Glutamin. D-Glutamin er en unaturlig isomer af L-Glutamin, som findes i menneskeligt plasma og er en kilde til frigivet ammoniak. D-Glutamin kan syntetiseres ved enzymatiske metoder eller findes også i oste, vin og eddiker.
Opløselighed
Opløselig, 1 mmol i 2 ml DMF. Opløselig i kloroform og methanol.
Bemærk
Opbevar den væk fra varme og oxidationsmidler. Hold beholderen tæt lukket og placer den køligt, tørt og godt ventileret. Hold den kølet.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 61348-28-5
Molekylær formel C10H18N2O5
Molekylvægt (g/mol) 246.263
MDL nummer MFCD00038158
InChI nøgle VVNYDCGZZSTUBC-ZCFIWIBFSA-N
Synonym boc-d-glutamine, boc-d-gln-oh, boc-d-gln, n alpha-boc-d-glutamine, n-alpha-t-butoxycarbonyl-d-glutamine, n-tert-butoxycarbonyl-d-glutamine, r-5-amino-2-tert-butoxycarbonyl amino-5-oxopentanoic acid, boc-l-gln-oh, n-alpha-t-butyloxycarbonyl-d-glutamine, n-alpha-tert-butyloxycarbonyl-d-glutamine
PubChem CID 2724760
IUPAC navn (2R)-5-amino-2-[(2-methylpropan-2-yl)oxycarbonylamino]-5-oxopentansyre
SMIL CC(C)(C)OC(=O)NC(CCC(=O)N)C(=O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N(alpha)-Boc-D-glutamine
Smeltepunkt 117 °C til 119 °C
Beilstein 1981311
Opløselighedsinformation Opløselig, 1 mmol i 2 ml DMF. Opløselig i kloroform og methanol.
Mængde 1 g
Formel vægt 246.26
Optisk rotation +3,5° (c=2 tommer Ethanol)
Procent renhed ≥98%