Få mere at vide
N(alfa)-Boc-D-2,3-diaminopropionsyre, 97%
Artikelnummer. 15469587
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15469587 250 mg 250mg
15449587 1 g 1g
15459587 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15469587 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H52821.MD
 Begrænset vare
På lager
CAS: 76387-70-7 | C8H16N2O4 | 204,226 g/mol
N(alpha)-Boc-D-2,3-diaminopropionsyre anvendes som farmaceutisk mellemprodukt.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
N(alpha)-Boc-D-2,3-diaminopropionsyre anvendes som farmaceutisk mellemprodukt.
Bemærkninger
Stabil under anbefalede opbevaringsforhold. Opbevares væk fra oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 76387-70-7
Molekylær formel C8H16N2O4
Molekylvægt (g/mol) 204.226
MDL nummer MFCD01632072
InChI nøgle KRJLRVZLNABMAT-RXMQYKEDSA-N
Synonym boc-d-dap-oh, boc-d-2,3-diaminopropionic acid, r-3-amino-2-tert-butoxycarbonyl amino propanoic acid, 2r-3-amino-2-tert-butoxy carbonyl amino propanoic acid, d-alanine, 3-amino-n-1,1-dimethylethoxy carbonyl, 2r-3-amino-2-tert-butoxycarbonyl amino propanoic acid, 2r-3-amino-2-2-methylpropan-2-yl oxycarbonylamino propanoic acid, ambotzbaa1179, pubchem14749, 3-amino-n-boc-d-alanine
PubChem CID 7020984
IUPAC navn (2R)-3-amino-2-[(2-methylpropan-2-yl)oxycarbonylamino]propansyre
SMIL CC(C)(C)OC(=O)NC(CN)C(=O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N(alpha)-Boc-D-2,3-diaminopropionic acid
Smeltepunkt 200 °C til 203 °C
Mængde 250 mg
Optisk rotation +14° (c=1 i vand)
Formel vægt 204.23
Procent renhed 97%