Få mere at vide
N(alfa)-Benzyloxycarbonyl-L-tryptofan, 98+%
Artikelnummer. 11381937
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11381937 25 g 25g
11371937 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11381937 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L07535.14
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 24-11-2026
CAS: 7432-21-5 | C19H18N2O4 | 338,36 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7432-21-5
Molekylær formel C19H18N2O4
Molekylvægt (g/mol) 338.36
MDL nummer MFCD00065700
InChI nøgle AHYFYYVVAXRMKB-KRWDZBQOSA-N
Synonym z-trp-oh, n-cbz-l-tryptophan, z-l-trp-oh, benzyloxycarbonyltryptophan, l-tryptophan, n-phenylmethoxy carbonyl, n-carbobenzoxyltryptophan, n-carbobenzoxy-l-tryptophan, cbz-l-trp-oh, n-benzyloxycarbonyl-l-tryptophan, nalpha-carbobenzyloxy-l-tryptophan
PubChem CID 101176
IUPAC navn (2S)-3-(1H-indol-3-yl)-2-(phenylmethoxycarbonylamino)propansyre
SMIL OC(=O)[C@H](CC1=CNC2=CC=CC=C12)NC(=O)OCC1=CC=CC=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N(alpha)-Benzyloxycarbonyl-L-tryptophan
Smeltepunkt 121 °C til 126 °C
Beilstein 96743
Mængde 25 g
Lugt Lugtfri
Formel vægt 338.37
Optisk rotation +3,1° (c=3 i eddikesyre)
Procent renhed ≥98%