Få mere at vide
N(alpha)-Benzyloxycarbonyl-L-lysin, 98+%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11302626
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11302626 1 g 1g
11312626 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11302626 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L08629.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 2212-75-1 | C14H20N2O4 | 280.32 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 2212-75-1
Molekylær formel C14H20N2O4
Molekylvægt (g/mol) 280.32
MDL nummer MFCD00038204
InChI nøgle OJTJKAUNOLVMDX-LBPRGKRZSA-N
Synonym z-lys-oh, nalpha-cbz-l-lysine, n-alpha-cbz-l-lysine, cbz-lys-oh, n-alpha-carbobenzoxy-l-lysine, s-6-amino-2-benzyloxy carbonyl amino hexanoic acid, z-lysine, cbz-l-lysine, n-alpha-benzyloxycarbonyl-l-lysine, lysine, n2-phenylmethoxy carbonyl
PubChem CID 75172
IUPAC navn (2S)-6-amino-2-(phenylmethoxycarbonylamino)hexansyre
SMIL NCCCC[C@H](NC(=O)OCC1=CC=CC=C1)C(O)=O
Specifikationer
Kemisk navn eller materiale N(alpha)-Benzyloxycarbonyl-L-lysine
Smeltepunkt ∽237°C (decomposition)
Beilstein 2153826
Mængde 1 g
Formel vægt 280.32
Optisk rotation −12° (c=2 in 0.2N HCl)
Procent renhed ≥98%
RUO– Kun brug til forskning
Produkttitel
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.