Få mere at vide
N(alpha)-benzyloxycarbonyl-L-histidin, 98+%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11347236
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11347236 1 g 1g
11357236 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11347236 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L09114.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 14997-58-1 | C14H15N3O4 | 289.291 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 14997-58-1
Molekylær formel C14H15N3O4
Molekylvægt (g/mol) 289.291
MDL nummer MFCD00065960
InChI nøgle WCOJOHPAKJFUDF-LBPRGKRZSA-N
Synonym z-his-oh, n-cbz-l-histidine, cbz-his-oh, cbz-l-his-oh, nalpha-cbz-l-histidine, cbz-histidine, nalpha-carbobenzoxy-l-histidine, l-histidine, n-phenylmethoxy carbonyl, z-l-histidine, s-2-benzyloxy carbonyl amino-3-1h-imidazol-4-yl propanoic acid
PubChem CID 736313
IUPAC navn (2S)-3-(1H-imidazol-5-yl)-2-(phenylmethoxycarbonylamino)propansyre
SMIL C1=CC=C(C=C1)COC(=O)NC(CC2=CN=CN2)C(=O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N(alpha)-Benzyloxycarbonyl-L-histidine
Smeltepunkt ∽165°C (decomposition)
Beilstein 3561682
Mængde 1 g
Formel vægt 289.29
Optisk rotation −24° (c=6 in 6N HCl)
Procent renhed ≥98%