Få mere at vide
N(alfa)-Benzyloxycarbonyl-L-glutamin, 99%
Artikelnummer. 15463177
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
1000 g
Pakningsstørrelse:
1000g
100g
25g
5g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15463177 100 g 100g
11403777 5 g 5g
11413777 25 g 25g
15453177 1000 g 1000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 15463177 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A18240.22
 Begrænset vare
Request Bulk or Custom Format
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
CAS: 2650-64-8 | C13H16N2O5 | 280,28 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 2650-64-8
Molekylær formel C13H16N2O5
Molekylvægt (g/mol) 280.28
MDL nummer MFCD00008043
InChI nøgle JIMLDJNLXLMGLX-JTQLQIEISA-N
Synonym z-gln-oh, n-carbobenzyloxy-l-glutamine, cbz-l-glutamine, cbz-gln-oh, n-carbobenzoxy-l-glutamine, benzyloxycarbonyl-l-glutamine, carbobenzoxyglutamine, n-cbz-l-glutamine, cbz-l-gln-oh, carbobenzoxy-l-glutamine
PubChem CID 75855
IUPAC navn (2S)-5-amino-5-oxo-2-(phenylmethoxycarbonylamino)pentansyre
SMIL NC(=O)CC[C@H](NC(=O)OCC1=CC=CC=C1)C(O)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N(alpha)-Benzyloxycarbonyl-L-glutamine
Smeltepunkt 134 °C til 137 °C
Beilstein 2061271
Mængde 100 g
Formel vægt 280.28
Optisk rotation −7° (c=2 i ethanol)
Procent renhed 99%
RUO– Kun brug til forskning
Produkttitel
Vælg et problem
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.