Få mere at vide
N(alpha)-Benzyloxycarbonyl-L-glutamin, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11413777
Mængde:
5 g
25 g
100 g
1000 g
Pakningsstørrelse:
1000g
100g
25g
5g
Artikelnummer. 11413777
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar A18240.14
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 2650-64-8 | C13H16N2O5 | 280.28 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 2650-64-8
Molekylær formel C13H16N2O5
Molekylvægt (g/mol) 280.28
MDL nummer MFCD00008043
InChI nøgle JIMLDJNLXLMGLX-JTQLQIEISA-N
Synonym z-gln-oh, n-carbobenzyloxy-l-glutamine, cbz-l-glutamine, cbz-gln-oh, n-carbobenzoxy-l-glutamine, benzyloxycarbonyl-l-glutamine, carbobenzoxyglutamine, n-cbz-l-glutamine, cbz-l-gln-oh, carbobenzoxy-l-glutamine
PubChem CID 75855
IUPAC navn (2S)-5-amino-5-oxo-2-(phenylmethoxycarbonylamino)pentansyre
SMIL NC(=O)CC[C@H](NC(=O)OCC1=CC=CC=C1)C(O)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N(alpha)-Benzyloxycarbonyl-L-glutamine
Smeltepunkt 134°C to 137°C
Beilstein 2061271
Mængde 25 g
Formel vægt 280.28
Optisk rotation −7° (c=2 in Ethanol)
Procent renhed 99%