Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals N-alfa-benzoyl-L-arginin p-nitroanilid hydrochlorid
Artikelnummer. 15420407
Skift visning
Mængde:
100 mg
250 mg
500 mg
Pakningsstørrelse:
100mg
250mg
500mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15420407 100 mg 100mg
15430407 250 mg 250mg
15440407 500 mg 500mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15420407 Leverandør Thermo Scientific Chemicals Leverandørnr. J64915.MC
Request Bulk or Custom Format
CAS: 21653-40-7 | C19H23ClN6O4 | 434.881 g/mol
N-alfa-benzoyl-L-arginin p-nitroanilid hydrochlorid anvendes som et kromogent substrat for trypsin og andre proteolytiske enzymer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
N-alpha-Benzoyl-L-arginin p-nitroanilid hydrochlorid anvendes som et kromogent substrat for trypsin og andre proteolytiske enzymer.
Opløselighed Opløselig
i DMSO ved 50 mg/ml
Bemærkninger
Hold beholderen tæt lukket. Opbevares køligt, tørt i godt lukkede beholdere.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 21653-40-7
Molekylær formel C19H23ClN6O4
Molekylvægt (g/mol) 434.881
MDL nummer MFCD00063682
InChI nøgle DEOKFPFLXFNAON-NTISSMGPSA-N
Synonym bz-arg-pna.hcl, s-n-5-guanidino-1-4-nitrophenyl amino-1-oxopentan-2-yl benzamide hydrochloride, nalpha-benzoyl-l-arginine 4-nitroanilide hydrochloride, bani, s-5-amidinoamino-2-benzoylamino-n-4-nitrophenyl valeramide monohydrochloride, l-bapna, 2s-5-carbamimidamido-n-4-nitrophenyl-2-phenylformamido pentanamide hydrochloride, bz-arg-pna-hcl, bz-arg-pna hcl, bz-arg-pna . hcl
PubChem CID 16219022
IUPAC navn N-[(2S)-5-(diaminomethylidenamino)-1-(4-nitroanilino)-1-oxopentan-2-yl]benzamid;hydrochlorid
SMIL C1=CC=C(C=C1)C(=O)NC(CCCN=C(N)N)C(=O)NC2=CC=C(C=C2)[N+](=O)[O-].Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N-alpha-Benzoyl-L-arginine p-nitroanilide hydrochloride
Smeltepunkt 223°C
Farve Hvid til gul
Beilstein 4081878
Opløselighedsinformation Soluble in DMSO at 50mg/ml
Mængde 100 mg
Formel vægt 434.9
Fysisk form Pulver