Få mere at vide
N-alfa-benzoyl-L-arginin ethylester hydrochlorid, 98+%
Artikelnummer. 11493697
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11493697 1 g 1g
11403707 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11493697 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A18181.03
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 29-12-2026
CAS: 2645-08-1 | C16H17ClN4O2S | 364,85 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 2645-08-1
MDL nummer MFCD00012579
ChEBI CHEBI:87675
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N-alpha-Benzoyl-L-arginine ethyl ester hydrochloride
Smeltepunkt 127 °C til 131 °C
Molekylær formel C16H17ClN4O2S
Beilstein 3781694
Synonym methylene green, basic green 5, c.i. basic green 5, c.i. basic green 5 van, methylene green van, unii-f1io2zp7bu, f1io2zp7bu, phenothiazin-5-ium, 3,7-bis dimethylamino-4-nitro-, chloride, 3,7-bis dimethylamino-4-nitrophenothiazin-5-ium chloride, 7-dimethylamino-n,n-dimethyl-4-nitrophenothiazin-3-iminium chloride
InChI nøgle YYGBVRCTHASBKD-UHFFFAOYSA-M
SMIL CN(C)C1=CC2=C(C=C1)N=C3C=CC(=[N+](C)C)C(=C3S2)[N+](=O)[O-].[Cl-]
IUPAC navn [7-(dimethylamino)-4-nitrophenothiazin-3-yliden]-dimethylazanium;chlorid
Molekylvægt (g/mol) 364.85
Mængde 1 g
PubChem CID 75889
Formel vægt 342.84
Optisk rotation −17° (c=2, Vand)
Følsomhed Hygroskopisk
Procent renhed ≥98%