Få mere at vide
N-alpha-Benzoyl-L-arginine ethyl ester hydrochloride, 98+%
Artikelnummer. 11403707
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
Artikelnummer. 11403707
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar A18181.06
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 2645-08-1 | C16H17ClN4O2S | 364.85 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 2645-08-1
MDL nummer MFCD00012579
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N-alpha-Benzoyl-L-arginine ethyl ester hydrochloride
Smeltepunkt 127°C to 131°C
Molekylær formel C15H23ClN4O3
Beilstein 3781694
Synonym bz-arg-oet.hcl, n-alpha-benzoyl-l-arginine ethyl ester hydrochloride, ethyl n-benzoyl-l-argininate hydrochloride, baee, nalpha-benzoyl-l-arginine ethyl ester hydrochloride, l-baee, l-arginine, n2-benzoyl-, ethyl ester, monohydrochloride, n-benzoyl-l-arginine ethyl ester hydrochloride, ethyl n2-benzoyl-l-argininate monohydrochloride, ethyl 2s-5-carbamimidamido-2-phenylformamido pentanoate hydrochloride
InChI nøgle HIXDELXKSSLIKB-UHFFFAOYNA-N
SMIL CCOC(=O)C(CCCN=C(N)N)NC(=O)C1=CC=CC=C1.Cl
IUPAC navn ethyl (2S)-2-benzamido-5-(diaminomethylidenamino)pentanoat;hydrochlorid
Molekylvægt (g/mol) 342.82
Mængde 5 g
PubChem CID 2723604
Formel vægt 342.84
Optisk rotation −17° (c=2, Water)
Følsomhed Hygroscopic
Procent renhed ≥98%