Få mere at vide
N-alfa-benzoyl-L-arginin, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7081023
Mængde:
10 g
50 g
Pakningsstørrelse:
10g
50g
Artikelnummer. 11499742
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar A10812.09
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 154-92-7 | C13H18N4O3 | 278.31 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 154-92-7
Molekylær formel C13H18N4O3
Molekylvægt (g/mol) 278.31
MDL nummer MFCD00001763
InChI nøgle RSYYQCDERUOEFI-UHFFFAOYNA-N
Synonym bz-arg-oh, n-alpha-benzoyl-l-arginine, n-benzoyl-l-arginine, n2-benzoyl-l-arginine, benzoyl-l-arginine, arginine, n2-benzoyl, nalpha-benzoyl-l-arginine, 2s-5-carbamimidamido-2-phenylformamido pentanoic acid, l-arginine, n2-benzoyl, n∼2∼-phenylcarbonyl-l-arginine
PubChem CID 97369
IUPAC navn (2S)-2-benzamido-5-(diaminomethylidenamino)pentansyre
SMIL NC(N)=NCCCC(NC(=O)C1=CC=CC=C1)C(O)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N-alpha-Benzoyl-L-arginine
Smeltepunkt 285°C (decomposition)
Mængde 10 g
Formel vægt 278.31
Procent renhed 99%