Få mere at vide
N-alfa-benzoyl-L-arginin, 99%
Artikelnummer. 11499742
Skift visning
Mængde:
10 g
50 g
Pakningsstørrelse:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11499742 10 g 10g
11409752 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11499742 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A10812.09
 Begrænset vare
På lager
CAS: 154-92-7 | C13H18N4O3 | 278,31 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 154-92-7
Molekylær formel C13H18N4O3
Molekylvægt (g/mol) 278.31
MDL nummer MFCD00001763
InChI nøgle RSYYQCDERUOEFI-UHFFFAOYNA-N
Synonym bz-arg-oh, n-alpha-benzoyl-l-arginine, n-benzoyl-l-arginine, n2-benzoyl-l-arginine, benzoyl-l-arginine, arginine, n2-benzoyl, nalpha-benzoyl-l-arginine, 2s-5-carbamimidamido-2-phenylformamido pentanoic acid, l-arginine, n2-benzoyl, n∼2∼-phenylcarbonyl-l-arginine
PubChem CID 97369
IUPAC navn (2S)-2-benzamido-5-(diaminomethylidenamino)pentansyre
SMIL NC(N)=NCCCC(NC(=O)C1=CC=CC=C1)C(O)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N-alpha-Benzoyl-L-arginine
Smeltepunkt 285 °C (dekomponering)
Mængde 10 g
Formel vægt 278.31
Procent renhed 99%