Få mere at vide
N-alfa-benzoyl-L-arginin, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Mængde:
10 g
50 g
Pakningsstørrelse:
10g
50g
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | N-alpha-Benzoyl-L-arginine |
| Smeltepunkt | 285°C (decomposition) |
| Mængde | 50 g |
| Formel vægt | 278.31 |
| Procent renhed | 99% |