Få mere at vide
N-(Alpha,Alpha-Dimethylbenzyl)benzenesulfonamide-13C6, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | N-(alpha,alpha-Dimethylbenzyl)benzenesulfonamide-13C6 |
| CAS | 1287138-19-5 |
| Molekylær formel | C913C6H17NO2S |
| Mængde | 2.5 mg |
| Synonym | N-(1-Methyl-1-phenylethyl)benzenesulfonamide-13C6 |
| InChI formel | InChI=1S/C15H17NO2S/c1-15(2,13-9-5-3-6-10-13)16-19(17,18)14-11-7-4-8-12-14/h3-12,16H,1-2H3/i4+1,7+1,8+1,11+1,12+1,14+1 |
| SMIL | CC(C)(NS(=O)(=O)[13c]1[13cH][13cH][13cH][13cH][13cH]1)c2ccccc2 |
| Molekylvægt (g/mol) | 281.32 |
| Formel vægt | 281.1181 |