Få mere at vide
N Alpha-Acetyl-L-Lysine, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Nalpha-Acetyl-L-Lysine |
| InChI formel | InChI=1S/C8H16N2O3/c1-6(11)10-7(8(12)13)4-2-3-5-9/h7H,2-5,9H2,1H3,(H,10,11)(H,12,13)/t7-/m0/s1 |
| Mængde | 1 g |
| Formel vægt | 188.1161 |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |