Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals N(alfa)-acetyl-L-lysin, 99 %
Artikelnummer. 15416719
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15416719 5 g 5g
15406719 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15416719 Leverandør Thermo Scientific Chemicals Leverandørnr. J65083.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 1946-82-3 | C8H16N2O3 | 188.23 g/mol
Nα -Acetyl-L-lysin er en biologisk tilgængelig N-terminal afskærmet form af det proteinogeneα aminosyre L-lysin. Nα -Acetyl-L-lysin er et substrat, der bruges til at studere og karakterisere lysyloxidering(er).
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
N-αAcetyl-L-lysin er en biologisk tilgængelig N-terminal afskærmet form af det proteinogeneα aminosyre L-lysin. Nα -Acetyl-L-lysin er et substrat, der bruges til at studere og karakterisere lysyloxidering(er).
Opløselighed Opløselig i vand (blandbar
) og 80% eddikesyre (50 mg/ml - klar farveløs opløsning)).
Bemærkninger
Beskyt mod varme. Opbevares væk fra oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1946-82-3
Molekylær formel C8H16N2O3
Molekylvægt (g/mol) 188.23
MDL nummer MFCD00008233
InChI nøgle VEYYWZRYIYDQJM-JLDDOWRYNA-N
Synonym ac-lys-oh, n-alpha-acetyl-l-lysine, n alpha-acetyllysine, nalpha-acetyl-l-lysine, n-acetyl-l-lysine, n2-acetyl-l-lysine, s-2-acetamido-6-aminohexanoic acid, n alpha-acetyl-l-lysine, n 2-acetyl-l-lysine, acetyl-l-lysine
PubChem CID 92907
ChEBI CHEBI:35704
IUPAC navn (2S)-2-acetamido-6-aminohexansyre
SMIL CC(=O)N[C@@H](CCCCN)C(O)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N(alpha)-Acetyl-L-lysine
Smeltepunkt 256°C to 258°C (decomposition)
Farve Hvid
Opløselighedsinformation Soluble in water (miscible),and 80% acetic acid (50mg/ml--clear colorless solution)).
Mængde 5 g
Formel vægt 188.2
Procent renhed 99%
Fysisk form Pulver