Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals N-alfa-acetyl-L-glutamin, 99 %
Artikelnummer. 11396986
Skift visning
Mængde:
50 g
250 g
Pakningsstørrelse:
250g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11396986 50 g 50g
11306996 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11396986 Leverandør Thermo Scientific Chemicals Leverandørnr. L06780.18
 Begrænset vare
På lager
CAS: 2490-97-3 | C7H12N2O4 | 188,183 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 2490-97-3
Molekylær formel C7H12N2O4
Molekylvægt (g/mol) 188.183
MDL nummer MFCD00038159
InChI nøgle KSMRODHGGIIXDV-YFKPBYRVSA-N
Synonym n-acetyl-l-glutamine, aceglutamide, l-glutamine, n-acetyl, nalpha-acetyl-l-glutamine, s-2-acetamido-5-amino-5-oxopentanoic acid, acetylglutamine, n-alpha-acetyl-l-glutamine, n-acetylglutamine, acutil-s, acetyl-l-glutamine
PubChem CID 182230
ChEBI CHEBI:21553
IUPAC navn (2S)-2-acetamido-5-amino-5-oxopentansyre
SMIL CC(=O)NC(CCC(=O)N)C(=O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N-alpha-Acetyl-L-glutamine
Smeltepunkt ∽206 °C (dekomponering)
Beilstein 1727471
Merck Index 14,25
Mængde 50 g
Formel vægt 188.18
Optisk rotation −12° (c=3 i vand)
Procent renhed 99%