Få mere at vide
N-Allylthiourea, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | N-Allylthiourea |
| CAS | 109-57-9 |
| Molekylær formel | C4 H8 N2 S |
| Mængde | 25 g |
| Synonym | N-Allylthiourea |
| InChI formel | InChI=1S/C4H8N2S/c1-2-3-6-4(5)7/h2H,1,3H2,(H3,5,6,7) |
| SMIL | NC(=S)NCC=C |
| IUPAC navn | Prop-2-enylthiourea |
| Molekylvægt (g/mol) | 116.185 |
| Formel vægt | 116.041 |