Få mere at vide
N-Allylthiourea, TRC
Artikelnummer. 30323090
Skift visning
Mængde:
50 g
Artikelnummer. Mængde
30323090 50 g
1 options
Artikelnummer. 30323090 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCA57240350G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N-Allylthiourea
CAS 109-57-9
Molekylær formel C4 H8 N2 S
Mængde 50 g
Synonym N-Allylthiourea
InChI formel InChI=1S/C4H8N2S/c1-2-3-6-4(5)7/h2H,1,3H2,(H3,5,6,7)
SMIL NC(=S)NCC=C
IUPAC navn Prop-2-enylthiourea
Molekylvægt (g/mol) 116.185
Formel vægt 116.041