Få mere at vide
n-Allylthiourea, Sigma-Aldrich™
Artikelnummer. 15844231
Skift visning
Mængde:
50 g
250 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
15844231 250 g
15834231 50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15844231 Leverandør Sigma Aldrich Leverandørnr. 8081580250
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 19-11-2026
For synthesis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 109-57-9
Tekniske data
Smeltepunkt 70°C to 73°C
MDL nummer MFCD00004940
Mængde 250 g
Synonym N-Allylthiourea, Thiosinamine, N-Allylthiourea
Molekylvægt (g/mol) 116.18