Få mere at vide
N-Allylthiourea, 98%
Artikelnummer. 11332126
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11332126 25 g 25g
11342126 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11332126 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L03377.14
 Begrænset vare
På lager
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 109-57-9 | C4H8N2S | 116,182 g/mol
Dette Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktporteføljen. Nogle dokumentations- og mærkningsoplysninger kan henvise til det gamle mærke. Den oprindelige Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af brandovergangen til Thermo Scientific Chemicals.
Velegnet til udvikling af batterimaterialer.
Anvendelser
N-Allylthiourea er en nitrifikationshæmmer, der anvendes i undersøgelsen af transformation af diclofenac, naproxen og bisoprolol under aerobe og anaerobe forhold. Det bruges også i medicin for at minimere arvæv for at bekæmpe en type dermatitis. Yderligere hæmmer det væksten af transplanterede tumorer i mus. Det virker som et chelateringsmiddel. Derudover bruges det i kosmetik, konserveringsmiddel og i organisk syntese.
Opløselighed
Opløseligt i vand og alkohol. Lidt opløseligt i diethylether. Uopløseligt i benzen.
Bemærkninger
Inkompatibel med stærke oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 109-57-9
Molekylær formel C4H8N2S
Molekylvægt (g/mol) 116.182
MDL nummer MFCD00004940
InChI nøgle HTKFORQRBXIQHD-UHFFFAOYSA-N
Synonym allylthiourea, n-allylthiourea, thiosinamine, 1-allyl-2-thiourea, rhodalline, thiosinamin, tiosinamine, 1-allylthiourea, aminosin, rhodallin
PubChem CID 1549517
ChEBI CHEBI:74079
IUPAC navn prop-2-enylthiourinstof
SMIL C=CCNC(=S)N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N-Allylthiourea
Smeltepunkt 70 °C til 78 °C
Tæthed 1.22
Lugt Ubehageligt
Mængde 25 g
FN nummer UN2811
Beilstein 1071470
Merck Index 14,9362
Opløselighedsinformation Opløselig i vand og alkohol. Let opløselig i diethylether. Uopløselig i benzen.
Formel vægt 116.19
Procent renhed 98%