Få mere at vide
N-Allylphenothiazine, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | N-Allylphenothiazine |
| CAS | 20962-92-9 |
| Molekylær formel | C15H13NS |
| Mængde | 1 g |
| Synonym | 10-Allyl-10H-phenothiazine, 10-(2-Propen-1-yl)-10H-phenothiazine |
| InChI formel | InChI=1S/C15H13NS/c1-2-11-16-12-7-3-5-9-14(12)17-15-10-6-4-8-13(15)16/h2-10H,1,11H2 |
| SMIL | C=CCN1c2ccccc2Sc3ccccc13 |
| IUPAC navn | 10-prop-2-enylphenothiazine |
| Molekylvægt (g/mol) | 239.34 |
| Formel vægt | 239.0769 |