Få mere at vide
N-Allylmethylamine, 96%
Artikelnummer. 11431850
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11431850 5 g 5g
11421850 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11431850 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H27551.06
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 627-37-2 | C4H9N | 71.123 g/mol
N-Allylmethylamin anvendes til fremstilling af N-allyl-alfa, alfa-dichlor-N-methylacetamid. Det bruges som en funktionel monomer til at koordinere med Cd(II)/Zn(II)-ioner for at få polymethylmethacrylat-butylmethacrylat-N-allylmethylamin (PMBA)-filmene, som er nyttige som byggesten til at fremstille en fotokatalytisk celle.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
N-Allylmethylamin anvendes til fremstilling af N-allyl-alfa, alfa-dichlor-N-methylacetamid. Det bruges som en funktionel monomer til at koordinere med Cd(II)/Zn(II)-ioner for at få polymethylmethacrylat-butylmethacrylat-N-allylmethylamin (PMBA)-filmene, som er nyttige som byggesten til at fremstille en fotokatalytisk celle.
Opløselighed
Blandbar med vand.
Bemærkninger
Opbevares på et køligt sted. Uforeneligt med oxidationsmidler, stærke syrer og baser.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 627-37-2
Molekylær formel C4H9N
Molekylvægt (g/mol) 71.123
MDL nummer MFCD00008641
InChI nøgle IOXXVNYDGIXMIP-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-allylmethylamine, n-methylallylamine, 2-propen-1-amine, n-methyl, allylmethylamine, methylallylamine, n-methyl-2-propen-1-amine, n-allyl-n-methylamine, methyl prop-2-en-1-yl amine, allylamine, n-methyl-7ci,8ci, 2-propen-1-amine, n-methyl-9ci
PubChem CID 69391
IUPAC navn N-methylprop-2-en-1-amin
SMIL CNCC=C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N-Allylmethylamine
Tæthed 0.748
Kogepunkt 61°C to 62°C
Flammepunkt −8°C (−18°F)
Brydningsindeks 1.412
Mængde 5 g
FN nummer UN2733
Opløselighedsinformation Miscible with water.
Formel vægt 71.12
Procent renhed 96%