Learn More
N-Allylaniline, 95%
Product Code. 15402178
Click to view available options
Mængde:
5 g
25 g
Unit Size:
25g
5g
Product Code. 15402178
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar H55821.14
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 589-09-3 | C9H11N | 133.19 g/mol
Det bruges som et farmaceutisk mellemprodukt.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Applications
It is used as a pharmaceutical intermediate.
Solubility
Insoluble in water.
Notes
Keep away from oxidizing agents and strong acids.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 589-09-3
Molekylær formel C9H11N
Molekylvægt (g/mol) 133.19
MDL nummer MFCD00008638
InChI nøgle LQFLWKPCQITJIH-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-allylaniline, n-allyl-aniline, benzenamine, n-2-propenyl, unii-q7s639gwxg, n-prop-2-en-1-ylaniline, q7s639gwxg, phenylprop-2-enylamine, nyl, allylphenylamine, allyl-phenyl-amine
PubChem CID 68525
SMIL C=CCNC1=CC=CC=C1
Specifications
Kemisk navn eller materiale N-Allylaniline
Farve Colorless to Brown
Tæthed 0.982 g/mL
Kogepunkt 218°C to 220°C
Flammepunkt 89°C (192°F)
Lineær formel C6H5NHCH2CH=CH2
Brydningsindeks 1.563
Mængde 25 g
Opløselighedsinformation Insoluble in water.
IUPAC navn N-prop-2-enylaniline
Formel vægt 133.19
Procent renhed 95%
Fysisk form Liquid