Få mere at vide
N-Allyl-N'-(2-hydroxyethyl)thiourea, 97%
Artikelnummer. 11365149
Skift visning
Mængde:
50 g
250 g
Pakningsstørrelse:
250g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11365149 50 g 50g
11375149 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11365149 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A18161.18
 Begrænset vare
På lager
CAS: 105-81-7 | C6H12N2OS | 160,235 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 105-81-7
Molekylær formel C6H12N2OS
Molekylvægt (g/mol) 160.235
MDL nummer MFCD00002838
InChI nøgle VUVPNTYTOUGMDG-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-allyl-3-2-hydroxyethyl-2-thiourea, 1-allyl-3-2-hydroxyethyl thiourea, thiourea, n-2-hydroxyethyl-n'-2-propenyl, n-allyl-n'-2-hydroxyethyl thiourea, n-2-hydroxyethyl-n'-allylthiourea, n-2-hydroxyethyl-n'-2-propenylthiourea, n-allyl-n'-2-hydroxyethylthiourea, urea, 1-allyl-3-2-hydroxyethyl-2-thio, n-allyl-n'-beta-hydroxyethyl thiourea
PubChem CID 2735273
IUPAC navn 1-(2-hydroxyethyl)-3-prop-2-enylthiourinstof
SMIL C=CCNC(=S)NCCO
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N-Allyl-N'-(2-hydroxyethyl)thiourea
Smeltepunkt 77°C to 79°C
Mængde 50 g
Formel vægt 160.24
Procent renhed 97%