missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
N-Allyl-3-chloro-10,11-dihydro-5H-dibenzo[b,f]azepine, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3-Chloro-5-(prop-2-enyl)-10,11-dihydro-5H-dibenzo[b,f]azepine |
| CAS | 1425793-87-8 |
| Molekylær formel | C17 H16 Cl N |
| Mængde | 50 mg |
| Synonym | 3-Chloro-5-(prop-2-enyl)-10,11-dihydro-5H-dibenzo[b,f]azepine, Clomipramine Hydrochloride Imp. G (EP), 5H-Dibenz[b,f]azepine, 3-chloro-10,11-dihydro-5-(2-propen-1-yl)- (ACI) |
| InChI formel | InChI=1S/C17H16ClN/c1-2-11-19-16-6-4-3-5-13(16)7-8-14-9-10-15(18)12-17(14)19/h2-6,9-10,12H,1,7-8,11H2 |
| SMIL | Clc1ccc2CCc3ccccc3N(CC=C)c2c1 |
| IUPAC navn | 2-chloro-11-prop-2-enyl-5,6-dihydrobenzo[b][1]benzazepine |
| Molekylvægt (g/mol) | 269.77 |
| Formel vægt | 269.0971 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?