missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

N-Allyl-2-chloro-acetamide, TRC

Artikelnummer. 30469030
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
500 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30469030 500 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30469030 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCN285793500MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale N-Allyl-2-chloro-acetamide
CAS 13269-97-1
Molekylær formel C5 H8 Cl N O
Mængde 500 mg
InChI formel InChI=1S/C5H8ClNO/c1-2-3-7-5(8)4-6/h2H,1,3-4H2,(H,7,8)
SMIL ClCC(=O)NCC=C
IUPAC navn 2-chloro-N-prop-2-enylacetamide
Molekylvægt (g/mol) 133.576
Formel vægt 133.029
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.