missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
N-Allyl-2-chloro-acetamide, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | N-Allyl-2-chloro-acetamide |
| CAS | 13269-97-1 |
| Molekylær formel | C5 H8 Cl N O |
| Mængde | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C5H8ClNO/c1-2-3-7-5(8)4-6/h2H,1,3-4H2,(H,7,8) |
| SMIL | ClCC(=O)NCC=C |
| IUPAC navn | 2-chloro-N-prop-2-enylacetamide |
| Molekylvægt (g/mol) | 133.576 |
| Formel vægt | 133.029 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?