Få mere at vide
N-Allyl-1,7-dideazaadenine, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | N-Allyl-1,7-dideazaadenine |
| CAS | 640735-22-4 |
| Molekylær formel | C10H11N3 |
| Mængde | 2.5 g |
| Synonym | 4-Allylamino-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridine, N-2-Propen-1-yl-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridin-4-amine |
| InChI formel | InChI=1S/C10H11N3/c1-2-5-11-9-4-7-13-10-8(9)3-6-12-10/h2-4,6-7H,1,5H2,(H2,11,12,13) |
| SMIL | C=CCNc1ccnc2[nH]ccc12 |
| IUPAC navn | N-prop-2-enyl-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridin-4-amine |
| Molekylvægt (g/mol) | 173.21 |
| Formel vægt | 173.0953 |