Få mere at vide
[(N-Acryloylamino)phenyl]mercuric Chloride, 90%, TRC
Artikelnummer. 17959299
Skift visning
Mængde:
1 mg
2.5 mg
10 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
17959299 1 mg
17957079 10 mg
17948159 2.5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 17959299 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCA1913801MG
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 72136-45-9
Molekylær formel C9H8ClHgNO
Molekylvægt (g/mol) 382.21
Synonym Chloro[4-[(1-oxo-2-propen-1-yl)amino]phenyl]mercury, N-Phenyl-2-propenamide Mercury Complex, APM;
IUPAC navn chloro-[4-(prop-2-enoylamino)phenyl]mercury
SMIL C=CC(NC1=CC=C([Hg]Cl)C=C1)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale [(N-Acryloylamino)phenyl]mercuric Chloride
Analyt- eller komponentnavne [(N-Acryloylamino)phenyl]mercuric Chloride
Forsendelsestilstand Room Temperature
InChI formel InChI=1S/C9H8NO.ClH.Hg/c1-2-9(11)10-8-6-4-3-5-7-8;;/h2,4-7H,1H2,(H,10,11);1H;/q;;+1/p-1
Løsningstype Neat
Industry Type Forensics