Få mere at vide
N-Acryloyl Osimertinib (>85%), TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | N-Acryloyl Osimertinib |
| CAS | 1932710-29-6 |
| Synonym | Osimertinib Impurity N |
| Mængde | 25 mg |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C31H35N7O3 |
| Formel vægt | 527.3009 |
| Molekylvægt (g/mol) | 553.65, 553.67 |
| InChI nøgle | FJKGIJXFKPBAFU-UHFFFAOYSA-N |
| SMIL | COC1=CC(N(C)CCN(C)C)=C(NC(=O)C=C)C=C1N(C(=O)C=C)C1=NC=CC(=N1)C1=CN(C)C2=CC=CC=C12 |
| Vis mere |