Få mere at vide
N-Acetyltyrosine (N-Acetyl-L-Tyrosine), Mikromol™
Artikelnummer. 17900596
Skift visning
Mængde:
250 mg
Artikelnummer. Mængde
17900596 250 mg
1 options
Artikelnummer. 17900596 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM3571.00
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
N-Acetyltyrosine (N-Acetyl-L-Tyrosine)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N-Acetyl-L-tyrosine
CAS 537-55-3
Analyt- eller komponentnavne N-Acetyl-L-tyrosine
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C11 H13 N O4
Certificeringer/compliance ISO 17025
Synonym N-Acetyltyrosine, (2S)-2-(Acetylamino)-3-(4-hydroxyphenyl)propanoic acid, Tyrosine, N-acetyl-, L- (6CI,8CI), (+)-(2S)-2-(Acetylamino)-3-(4-hydroxyphenyl)propanoic acid, (2S)-2-Acetylamino-3-(4-hydroxyphenyl)propanoic acid, L-N-Acetyltyrosine, N-Acetyl-L-tyrosine, N-Acetyltyrosine, NSC 10853, Tyr-Excel
InChI formel InChI=1S/C11H13NO4/c1-7(13)12-10(11(15)16)6-8-2-4-9(14)5-3-8/h2-5,10,14H,6H2,1H3,(H,12,13)(H,15,16)/t10-/m0/s1
SMIL CC(=O)N[C@@H](Cc1ccc(O)cc1)C(=O)O
IUPAC navn (2S)-2-acetamido-3-(4-hydroxyphenyl)propanoic acid
Molekylvægt (g/mol) 223.23
Mængde 250 mg
Formel vægt 223.0845 g/mol