Få mere at vide
N-Acetyltryptofan, Mikromol™
Artikelnummer. 30051478
Skift visning
Mængde:
25 mg
100 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30051478 100 mg
30049343 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30051478 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0172.13
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 16-11-2026
Discover Mikromol – din pålidelige kilde til farmaceutiske referencestandarder af høj kvalitet. Understøttelse af nøjagtig, overensstemmende analyser med ISO 17034-akkrediterede materialer, der er designet til at sikre tillid til hvert resultat.
N-Acetyltryptofan
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N-Acetyl-L-tryptophan
CAS 1218-34-4
Analyt- eller komponentnavne N-Acetyl-L-tryptophan
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel C13 H14 N2 O3
Certificeringer/compliance ISO 17025
Synonym L-Tryptophan, N-acetyl-, Tryptophan, N-acetyl-, L- (8CI), (S)-N-Acetyltryptophan, Acetyl-L-tryptophan, Acetyltryptophan, L-N-Acetyltryptophan, N-Acetyl-L-tryptophan, N-Acetyltryptophan, NSC 90726, Tryptophan Related Compound B
InChI formel InChI=1S/C13H14N2O3/c1-8(16)15-12(13(17)18)6-9-7-14-11-5-3-2-4-10(9)11/h2-5,7,12,14H,6H2,1H3,(H,15,16)(H,17,18)/t12-/m0/s1
SMIL CC(=O)N[C@@H](Cc1c[nH]c2ccccc12)C(=O)O
IUPAC navn (2S)-2-acetamido-3-(1H-indol-3-yl)propansyre
Molekylvægt (g/mol) 246.26
Mængde 100 mg
Formel vægt 246,1004 g/mol