Få mere at vide
N-Acetyltizanidin, Mikromol™
Beskrivelse
N-acetyltizanidin
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | N-Acetyltizanidine |
| CAS | 173532-15-5 |
| Analyt- eller komponentnavne | N-Acetyltizanidine |
| Forsendelsestilstand | Stuetemperatur |
| Molekylær formel | C11 H10 Cl N5 O S |
| Certificeringer/compliance | ISO 17025 |
| Synonym | N-Acetyltizanidine, Tizanidine Related Compound B |
| InChI formel | InChI=1S/C11H10ClN5OS/c1-6(18)17-5-4-13-11(17)14-9-7(12)2-3-8-10(9)16-19-15-8/h2-3H,4-5H2,1H3,(H,13,14) |
| SMIL | CC(=O)N1CCN=C1Nc2c(Cl)ccc3nsnc23 |
| IUPAC navn | 1-[2-[(5-chloro-2,1,3-benzothiadiazol-4-yl)amino]-4,5-dihydroimidazol-1-yl]ethanon |
| Vis mere |