Få mere at vide
N-Acetyltizanidin, Mikromol™
Artikelnummer. 17992436
Skift visning
Mængde:
50 mg
Artikelnummer. Mængde
17992436 50 mg
1 options
Artikelnummer. 17992436 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0887.04
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 07-09-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Discover Mikromol – din pålidelige kilde til farmaceutiske referencestandarder af høj kvalitet. Understøttelse af nøjagtig, overensstemmende analyser med ISO 17034-akkrediterede materialer, der er designet til at sikre tillid til hvert resultat.
N-acetyltizanidin
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N-Acetyltizanidine
CAS 173532-15-5
Analyt- eller komponentnavne N-Acetyltizanidine
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel C11 H10 Cl N5 O S
Certificeringer/compliance ISO 17025
Synonym N-Acetyltizanidine, Tizanidine Related Compound B
InChI formel InChI=1S/C11H10ClN5OS/c1-6(18)17-5-4-13-11(17)14-9-7(12)2-3-8-10(9)16-19-15-8/h2-3H,4-5H2,1H3,(H,13,14)
SMIL CC(=O)N1CCN=C1Nc2c(Cl)ccc3nsnc23
IUPAC navn 1-[2-[(5-chloro-2,1,3-benzothiadiazol-4-yl)amino]-4,5-dihydroimidazol-1-yl]ethanon
Molekylvægt (g/mol) 295.75
Mængde 50 mg
Formel vægt 295,0295 g/mol