Få mere at vide
N-Acetylthiourea, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | N-Acetylthiourea |
| CAS | 591-08-2 |
| Molekylær formel | C3H6N2OS |
| Mængde | 10 g |
| Synonym | N-(Aminothioxomethyl)-acetamide, 1-Acetyl-2-thio-urea, 1-Acetyl-2-thiourea, 1-Acetylthiourea, Acetothiourea, Acetylthiocarbamide, Acetylthiourea, N-(Aminothioxomethyl)acetamide, N-Acetyl-2-thiourea, N-Acetylthiocarbamide, NSC 7597 |
| InChI formel | InChI=1S/C3H6N2OS/c1-2(6)5-3(4)7/h1H3,(H3,4,5,6,7) |
| SMIL | CC(=O)NC(=S)N |
| IUPAC navn | N-carbamothioylacetamide |
| Molekylvægt (g/mol) | 118.16 |
| Formel vægt | 118.0201 |