Få mere at vide
N-Acetylsulfathiazole-d4 (Major), TRC
Artikelnummer. 30326793
Skift visning
Mængde:
50 mg
Artikelnummer. Mængde
30326793 50 mg
1 options
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Artikelnummer. 30326793 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCA18797650MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N-Acetylsulfathiazole-d4
CAS 1020718-91-5
Molekylær formel C11 2H4 H7 N3 O3 S2
Mængde 50 mg
Synonym N-Acetylsulfathiazole D4
InChI formel InChI=1S/C11H11N3O3S2/c1-8(15)13-9-2-4-10(5-3-9)19(16,17)14-11-12-6-7-18-11/h2-7H,1H3,(H,12,14)(H,13,15)/i2D,3D,4D,5D
SMIL [2H]c1c([2H])c(c([2H])c([2H])c1NC(=O)C)S(=O)(=O)Nc2nccs2
IUPAC navn N-[2,3,5,6-tetradeuterio-4-(1,3-thiazol-2-ylsulfamoyl)phenyl]acetamid
Molekylvægt (g/mol) 301.38
Formel vægt 301.0493