missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
N-Acetylsulfamerazine-d4, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | N-Acetylsulfamerazine-d4 |
| CAS | 189896-03-4 |
| Molekylær formel | C13 D4 H10 N4 O3 S |
| Mængde | 5 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C13H14N4O3S/c1-9-7-8-14-13(15-9)17-21(19,20)12-5-3-11(4-6-12)16-10(2)18/h3-8H,1-2H3,(H,16,18)(H,14,15,17)/i3D,4D,5D,6D |
| SMIL | [2H]c1c([2H])c(c([2H])c([2H])c1NC(=O)C)S(=O)(=O)Nc2nccc(C)n2 |
| IUPAC navn | N-[2,3,5,6-tetradeuterio-4-[(4-methylpyrimidin-2-yl)sulfamoyl]phenyl]acetamide |
| Molekylvægt (g/mol) | 310.365 |
| Formel vægt | 310.104 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?