Få mere at vide
N-Acetylputrescine hydrochloride, MedChemExpress
Beskrivelse
N-Acetylputrescine hydrochloride is a putrescine derivative.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | N-Acetylputrescine hydrochloride |
| Fysisk form | Powder |
| CAS | 18233-70-0 |
| Farve | White |
| Mængde | 10 mg |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C6H15ClN2O |
| Opløselighedsinformation | DMSO : 250 mg/mL (1500.15 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 200 mg/mL (1200.12 mM; Need ultrasonic) |
| SMIL | CC(NCCCCN)=O.Cl |
| Molekylvægt (g/mol) | 166.65 |
| Vis mere |