Få mere at vide
Tocris Bioscience™ N-Acetylpuromycin
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 18770288
Skift visning
Mængde:
10 mg
Artikelnummer. Mængde
18770288 10 mg
1 options
Artikelnummer. 18770288 Leverandør Tocris Bioscience™ Leverandørnr. 5679/10
Downregulates SnoN and Ski protein expression; promotes TGF-β signaling
N-Acetylpuromycin downregulates SnoN and Ski protein expression; promotes TGF-β signaling, independently of MAPK activation. Does not bind ribosomes or block protein synthesis.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3′-[[(2S)-2-(Acetylamino)-3-(4-methoxyphenyl)-1-oxopropyl]amino]-3′-deoxy-N,N-dimethyladenosine
CAS 22852-13-7
Mængde 10 mg
Mål Additional TGF-beta Receptor Products
Molekylær formel C24H31N7O6
Formel vægt 513.55
Renhed >98%