Få mere at vide
N-Acetylprocainamide, Mikromol™
Artikelnummer. 30052489
Skift visning
Mængde:
25 mg
Artikelnummer. Mængde
30052489 25 mg
1 options
Artikelnummer. 30052489 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0550.030025
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
N-Acetylprocainamide
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N-Acetylprocainamide
CAS 32795-44-1
Analyt- eller komponentnavne N-Acetylprocainamide
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C15 H23 N3 O2
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym N-Acetylprocainamide
InChI formel InChI=1S/C15H23N3O2/c1-4-18(5-2)11-10-16-15(20)13-6-8-14(9-7-13)17-12(3)19/h6-9H,4-5,10-11H2,1-3H3,(H,16,20)(H,17,19)
SMIL CCN(CC)CCNC(=O)c1ccc(NC(=O)C)cc1
IUPAC navn 4-acetamido-N-[2-(diethylamino)ethyl]benzamide
Molekylvægt (g/mol) 277.36
Mængde 25 mg
Formel vægt 277.179 g/mol