Få mere at vide
N-Acetylprocainamide, MedChemExpress
Artikelnummer. 16438616
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
100 mg
Artikelnummer. Mængde
16438616 100 mg
1 options
Artikelnummer. 16438616 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HYB1109
MedChemExpress N-Acetylprocainamide is a class III antiarrhythmic, which blocks K+ channels.
N-Acetylprocainamide is a class III antiarrhythmic, which blocks K+ channels.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N-Acetylprocainamide
CAS 32795-44-1
Farve White
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C15H23N3O2
Mængde 100 mg
Synonym Acecainide NAPA
Opløselighedsinformation DMSO : ≥ 100 mg/mL (360.54 mM)
SMIL O=C(NCCN(CC)CC)C1=CC=C(NC(C)=O)C=C1
Molekylvægt (g/mol) 277.36
Formel vægt 277.36
Procent renhed 98.0%
Grad Research
Fysisk form Solid
Til brug med (applikation) COVID-19-immunoregulation