Få mere at vide
N-Acetylprocainamide, LoGiCal
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | N-Acetylprocainamide |
| CAS | 32795-44-1 |
| Analyt- eller komponentnavne | N-Acetylprocainamide |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C15 H23 N3 O2 |
| Certificeringer/compliance | ISO 9001 |
| Synonym | N-Acetylprocainamide |
| InChI formel | InChI=1S/C15H23N3O2/c1-4-18(5-2)11-10-16-15(20)13-6-8-14(9-7-13)17-12(3)19/h6-9H,4-5,10-11H2,1-3H3,(H,16,20)(H,17,19) |
| Løsningstype | Neat |
| SMIL | CCN(CC)CCNC(=O)c1ccc(NC(=O)C)cc1 |
| Vis mere |