Få mere at vide
N-Acetylprocainamide Hydrochloride, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | N-Acetylprocainamide Hydrochloride |
| CAS | 34118-92-8 |
| Molekylær formel | C15H24ClN3O2 |
| Mængde | 250 mg |
| Synonym | 4'-[[2-(Diethylamino)ethyl]carbamoyl]-acetanilide Monohydrochloride, 4-(Acetylamino)-N-[2-(diethylamino)ethyl]-benzamide Monohydrochloride, Acecainide Hydrochloride, ASL 601 |
| InChI formel | InChI=1S/C15H23N3O2.ClH/c1-4-18(5-2)11-10-16-15(20)13-6-8-14(9-7-13)17-12(3)19;/h6-9H,4-5,10-11H2,1-3H3,(H,16,20)(H,17,19);1H |
| SMIL | Cl.CCN(CC)CCNC(=O)c1ccc(NC(=O)C)cc1 |
| IUPAC navn | 4-acetamido-N-[2-(diethylamino)ethyl]benzamide;hydrochloride |
| Molekylvægt (g/mol) | 313.82 |
| Formel vægt | 313.1557 |