missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

N-Acetylprocainamide 1.0 mg/ml in Methanol, LoGiCal

Artikelnummer. 30458399
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
1 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30458399 1 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30458399 Leverandør LoGiCal Leverandørnr. LGCAMP0550.0301

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.

LoGiCal's certified reference materials as neats, native solutions and stable isotope labelled solutions, with expert documentation and support. From forensic to clinical labs, choose LoGiCal for confidence, compliance, and analytical excellence.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale N-Acetylprocainamide
CAS 32795-44-1
Analyt- eller komponentnavne N-Acetylprocainamide
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C15 H23 N3 O2
Certificeringer/compliance ISO 17034
Synonym N-Acetylprocainamide
InChI formel InChI=1S/C15H23N3O2/c1-4-18(5-2)11-10-16-15(20)13-6-8-14(9-7-13)17-12(3)19/h6-9H,4-5,10-11H2,1-3H3,(H,16,20)(H,17,19)
Løsningstype Single Solution
SMIL CCN(CC)CCNC(=O)c1ccc(NC(=O)C)cc1
IUPAC navn 4-acetamido-N-[2-(diethylamino)ethyl]benzamide
Opløsningsmiddel eller Matrix Methanol
Industry Type Clinical Testing
Molekylvægt (g/mol) 277.36
Mængde 1 ml
Formel vægt 277.179 g/mol
Vis mere Vis mindre
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.