Få mere at vide
N-Acetylpiperazine-3,3,5,5-d4, CDN
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1-Acetylpiperazine-3,3,5,5-D4 |
| CAS | 1398065-90-1 |
| Molekylær formel | C6 D4 H8 N2 O |
| Mængde | 0.25 g |
| Synonym | N-Acetylpiperazine-3,3,5,5-d4, 1-Acetylpiperazine-3,3,5,5-D4, 1-(1-Piperazinyl-3,3,5,5-d4)ethanone |
| InChI formel | InChI=1 S/C6H12N2O/c1-6(9)8-4-2-7-3-5-8/h7H,2-5H2,1H3/i2D2,3D2 |
| SMIL | [2 H]C1([2 H])CN(CC([2 H])([2 H])N1)C(=O)C |
| IUPAC navn | 1-(3,3,5,5-tetradeuteriopiperazin-1-yl)ethanone |
| Molekylvægt (g/mol) | 132.197 |
| Formel vægt | 132.12 g/mol |
| Vis mere |