missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
N-Acetylphenylephrine, Mikromol™
Beskrivelse
N-Acetylphenylephrine
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | N-Acetylphenylephrine |
| CAS | 58952-80-0 |
| Analyt- eller komponentnavne | N-Acetylphenylephrine |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C11 H15 N O3 |
| Certificeringer/compliance | ISO 17025 |
| Synonym | Acetamide, N-[(2R)-2-hydroxy-2-(3-hydroxyphenyl)ethyl]-N-methyl-, Acetamide, N-[2-hydroxy-2-(3-hydroxyphenyl)ethyl]-N-methyl-, (R)- (9CI), N-Acetylphenylephrine |
| InChI formel | InChI=1S/C11H15NO3/c1-8(13)12(2)7-11(15)9-4-3-5-10(14)6-9/h3-6,11,14-15H,7H2,1-2H3/t11-/m0/s1 |
| SMIL | CN(C[C@H](O)c1cccc(O)c1)C(=O)C |
| IUPAC navn | N-[(2R)-2-hydroxy-2-(3-hydroxyphenyl)ethyl]-N-methylacetamide |
| Vis mere |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?