Få mere at vide
N-Acetylornithine, MedChemExpress
Artikelnummer. 16465566
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
100 mg
Artikelnummer. Mængde
16465566 100 mg
1 options
Artikelnummer. 16465566 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY113080
MedChemExpress N-Acetylornithine is an intermediate in the enzymatic biosynthesis of the amino acid L-arginine from L-glutamate.
N-Acetylornithine is an intermediate in the enzymatic biosynthesis of the amino acid L-arginine from L-glutamate.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N-Acetylornithine
Fysisk form Powder
CAS 6205-08-9
Farve White
Mængde 100 mg
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C7H14N2O3
Til brug med (applikation) Metabolism-protein/nucleotide metabolism
Opløselighedsinformation H2O : 100 mg/mL (574.05 mM; Need ultrasonic) ∣DMSO : < 1 mg/mL (insoluble or slightly soluble)
SMIL NCCC[C@@H](C(O)=O)NC(C)=O
Molekylvægt (g/mol) 174.2
Formel vægt 174.2
Procent renhed 97.0%