Få mere at vide
N-acetylneuraminsyre, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10276520 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
25 mg
100 mg
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100mg
25mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10276520 25 mg Glasflaske 25mg
10397980 100 mg Glasflaske 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10276520 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 227040250
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 11-08-2026
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 131-48-6
Molekylær formel C11H19NO9
Molekylvægt (g/mol) 309.271
MDL nummer MFCD00006620
InChI nøgle SQVRNKJHWKZAKO-LFIUDZTESA-N
Synonym n-acetylneuramic acid, spectrum_000450, spectrum2_000559, spectrum4_000432, spectrum5_001326, spectrum2300147, 2s,4s,5s,6s-5-acetamido-2,4-dihydroxy-6-2r-1,2,3-trihydroxypropyl oxane-2-carboxylic acid
PubChem CID 126963458
IUPAC navn (4S,5S,6R)-5-acetamido-2,4-dihydroxy-6-[(1R,2R)-1,2,3-trihydroxypropyl]oxan-2-carboxylsyre
SMIL CC(=O)NC1C(CC(OC1C(C(CO)O)O)(C(=O)O)O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N-Acetylneuraminic acid
Navn note 98%
CAS min % 98.5
CAS Max % 100.0
Farve Hvid
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 99%
Emballage Glasflaske
Mængde 25 mg
Merck Index 15, 8623
Specifik rotation -30° to -34° (20°C, 589nm) (c=2, water)
Formel vægt 309.26
Procent renhed ≥98.5%
Fysisk form Pulver