Få mere at vide
N-(-)-acetylneuraminsyre, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11398845
Skift visning
Mængde:
25 mg
100 mg
Pakningsstørrelse:
100mg
25mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11398845 100 mg 100mg
11388845 25 mg 25mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11398845 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L13950.MC
 Begrænset vare
På lager
CAS: 131-48-6 | Molecular Formula: C11H19NO9 | Molecular Weight: 309.271 g/mol
N-acetylneuraminsyre er nyttig biologisk i neurotransmission, leukocyt-ekstravasation, virale eller bakterielle infektioner og kulhydrat-proteingenkendelse. Neu5Ac bruges til at studere dets biokemi, metabolisme og optagelse. Neu5Ac bruges til udvikling af nanobærere.
Denne Thermo Scientific mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific .
Anvendelser
N-acetylneuraminsyre er nyttig biologisk i neurotransmission, leukocyt-ekstravasation, virale eller bakterielle infektioner og kulhydrat-proteingenkendelse. Neu5Ac bruges til at studere dets biokemi, metabolisme og optagelse. Neu5Ac bruges til udvikling af nanobærere.
Opløselighed Opløseligt i
vand (50 mg/ml).
Bemærkninger
Luftfølsom. Opbevares under inert gas. Opbevares væk fra oxidationsmidler, luft.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 131-48-6
Molekylær formel C11H19NO9
Molekylvægt (g/mol) 309.271
MDL nummer MFCD00006620
InChI nøgle SQVRNKJHWKZAKO-LFIUDZTESA-N
Synonym n-acetylneuramic acid, spectrum_000450, spectrum2_000559, spectrum4_000432, spectrum5_001326, spectrum2300147, 2s,4s,5s,6s-5-acetamido-2,4-dihydroxy-6-2r-1,2,3-trihydroxypropyl oxane-2-carboxylic acid
PubChem CID 126963458
IUPAC navn (4S,5S,6R)-5-acetamido-2,4-dihydroxy-6-[(1R,2R)-1,2,3-trihydroxypropyl]oxan-2-carboxylsyre
SMIL CC(=O)NC1C(CC(OC1C(C(CO)O)O)(C(=O)O)O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N-(-)-Acetylneuraminic acid
Smeltepunkt ∽185 °C (nedbrydning)
Mængde 100 mg
Beilstein 1716283
Følsomhed Luftfølsom
Merck Index 14,8484
Opløselighedsinformation Opløselig i vand (50 mg/ml).
Optisk rotation −32° (c=0,5 i vand)
Formel vægt 309.28
Procent renhed 97%