Få mere at vide
N-acetylmorpholin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11471127
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11471127 25 g 25g
11481127 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11471127 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B24120.14
Request Bulk or Custom Format
CAS: 1696-20-4 | C6H11NO2 | 129.159 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1696-20-4
Molekylær formel C6H11NO2
Molekylvægt (g/mol) 129.159
MDL nummer MFCD00006171
InChI nøgle KYWXRBNOYGGPIZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-acetylmorpholine, n-acetylmorpholine, 1-morpholinoethanone, morpholine, 4-acetyl, n-acetylmorfolin, n-acetylmorfolin czech, ethanone, 1-4-morpholinyl, n-acetyl morpholine, 1-morpholin-4-yl ethan-1-one, acetylmorpholine
PubChem CID 15543
IUPAC navn 1-morpholin-4-ylethanon
SMIL CC(=O)N1CCOCC1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N-Acetylmorpholine
Smeltepunkt 9°C to 10°C
Tæthed 1.116
Kogepunkt 245°C to 246°C
Flammepunkt >110°C (230°F)
Brydningsindeks 1.4845
Mængde 25 g
Beilstein 111971
Formel vægt 129.16
Procent renhed 98%